MAB1155
Anti-Interferon-α/β Receptor Chain 2 Antibody, clone MMHAR-2
clone MMHAR-2, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
CD118
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MMHAR-2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IFNA1(3439)
Powiązane kategorie
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunoprecipitation: (1-5 μg/mL)
Immunohistochemistry: (1μg/mL)
Flow cytometry: (1 μg/10 mL - block cells with 50% human AB serum)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2