Przejdź do
407295
Mysz anty-α-Interferon Receptor Chain 2 mAb (MMHAR-2)
liquid, clone MMHAR-2, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-CD118
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2840,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
MMHAR-2, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
Citations:
-
2840,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
MMHAR-2, monoclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Flow Cytometry (1 µg/10 mL)
Immunoprecipitation (1-5 µg/mL)
Neutralization Studies (5 µg/mL)
Frozen Sections (1 µg/mL)
Paraffin Sections (1 µg/mL))
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IFNA1(3439)
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko łańcucha 2 receptora IFN-α.
Rozpoznaje białko łańcucha 2 receptora IFN-α.
To mysie przeciwciało anty-alfa-Interferon Receptor Chain 2 zostało zatwierdzone do stosowania w FC, IP, badaniach neutralizacji, skrawkach mrożonych i parafinowych do wykrywania α-Interferon Receptor Chain 2.
Immunogen
Człowiek
ludzki łańcuch 2 receptora interferonu α
Application
Cytometria przepływowa (1 µg/10 ml, patrz uwagi)
Immunoprecypitacja (1-5 µg/ml)
Badania neutralizacji (5 µg/ml)
Zamrożone skrawki (1 µg/ml)
Skrawki parafinowe (1 µg/ml)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W PBS, 0,1% BSA.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-70°C).
Other Notes
Colamonici, O.R. i Domański, P. 1993. J. Biol. Chem.268, 10895.
W przypadku cytometrii przepływowej zablokować komórki 50% ludzką surowicą. Neutralizuje ludzki receptor interferonu α (IFN-αR) poprzez wiązanie się z ludzkim receptorem interferonu α z wysokim powinowactwem i blokowanie biologicznego działania interferonów typu I. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
OP115OP143OP145
description
liquid, clone MMHAR-2, Calbiochem®
description
liquid, clone 2A10, Calbiochem®
description
liquid, clone 4B11, Calbiochem®
description
liquid, clone 4B2C1.11, Calbiochem®
clone
MMHAR-2, monoclonal
clone
2A10, monoclonal
clone
4B11, monoclonal
clone
4B2C1.11, monoclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
human ... IFNA1(3439)
Gene Information
human ... MDM2(4193)
Gene Information
human ... MDM2(4193)
mouse ... Mdm2(17246)
Gene Information
human ... MDM2(4193)
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)