Merck
MAB1004
Przeciwciało przeciw interleukinie-6, klon 4B6
clone 4B6, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
IL-6
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4B6, monoclonal
Application:
ELISA
Citations:
10
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4B6, monoclonal
species reactivity
sheep
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
sheep ... Il6(443406)
Immunogen
Rekombinowana owcza IL-6
Application
Przeciwciało wychwytujące w teście ELISA. Zalecane stężenie powłoki 5 μg/ml. Patrz sugerowany protokół.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Sugerowany protokół ELISA dla owczej IL-6
1. Pokryć dołki mikropłytkowe o dużej pojemności (np. Nunc maxisorp) przeciwciałem monoklonalnym anty-IL-6 (numer katalogowy Chemicon MAB1004) w stężeniu 5 μg/ml w 0,1 M buforze węglanowym o pH 9,6 przez noc w temperaturze 4ºC.
2. Przemyć studzienki 3 razy za pomocą PBS + 0,05% Tween 20 (PBST).
3. Dodać próbki do dołków. Inkubować w temperaturze pokojowej w nawilżanym pomieszczeniu przez 1 godzinę. Przemyć 3 x PBST.
4. Rozcieńczyć królicze anty-IL-6 (numer katalogowy Chemicon AB1839) 1:500 w PBST i dodać 100 μl do studzienek. Inkubować w temperaturze pokojowej przez 30 minut. Przepłukać 3 razy PBST.
5. Rozcieńczyć anty-królicze IgG-HRP do odpowiedniego poziomu w PBST i dodać 100 μL do studzienek. Inkubować 30 minut w temperaturze pokojowej. Przepłukać 3 razy PBST.
6. Dodać 100 μL chromagenu TMB do każdego dołka. Inkubować przez 5-10 minut i zatrzymać reakcję za pomocą 50 μL 2M kwasu siarkowego.
Uwagi:
Anty-królicza IgG HRP musi być adsorbowana na mysiej immunoglobulinie i powinna być sprawdzana pod kątem braku reaktywności z powlekanymi płytkami.
Niespecyficzne wiązanie można zmniejszyć przez dodanie do rozcieńczalnika białka, takiego jak odtłuszczone mleko w proszku.
Czułość testu można zmienić poprzez dostosowanie czasu inkubacji i stężenia odczynnika.
To przeciwciało przeciwko interleukinie-6, klon 4B6, zostało zatwierdzone do stosowania w testach ELISA do wykrywania interleukiny-6.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Cytokines & Cytokine Receptors
Biochem/physiol Actions
Reaguje z owczą IL-6. Nie wykryto reaktywności z rekombinowaną owczą IL-1beta, IL-8, MCP lub TNFalfa.
REAKTYWNOŚĆ GATUNKOWA:
Przeciwciało prawdopodobnie reaguje z kozią IL-6.
Physical form
Format: Oczyszczony
Płyn w PBS zawierający 0,1% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c