MAB011-A/13
Przeciwciało przeciwko polipoproteinie A-I, klon A/13
clone A/13, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
ApoAI
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
A/13, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APOA1(335)
Specyficzność
STAŁA AFFINITY: 8 x 10E9 L/mol
Immunogen
Zastosowanie
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Metabolism
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2