KVGBA04TH3
Hydrophobic Durapore® 0.22 µm, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 4, pore size 0.22 μm
Synonim(y):
Durapore® Capsule Filter 4 in. 0.22 µm
Wybierz wielkość
2626,00 zł
Przewidywany termin wysyłki24 czerwca 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
2626,00 zł
Przewidywany termin wysyłki24 czerwca 2025Szczegóły
Polecane produkty
Materiały
PVDF
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
linia produktu
Opticap® XL 4
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Durapore®
Parametry
25 °C max. inlet temp.
80 psig max. inlet pressure
metody
sterile filtration: suitable
śr. przyłącza doprowadzającego
1.5 in.
śr. przyłącza odprowadzającego
9/16 in.
rozmiar
4 in.
zanieczyszczenia
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.22 μm pore size
dopasowywanie
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and 14 mm (9/16 in.) Hose Barb Outlet)
Opis ogólny
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.