JZ-125ML-BK
Intermediates For Further Manufacturing Use (FFMU) - Anti Human Globulin
Anti-Human IgG from the clone MS-278, Murine IgM, Intermediate for further manufacturing use
Synonim(y):
Anti-Human IgG (clone MS-278), FFMU
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
unpurified
klon
MS-278, monoclonal
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 125 mL
stężenie
2-15 mg/mL protein (Total Protein Range)
metody
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
izotyp
IgM
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For the formulation of Anti-Human Globulin blood typing reagents or devices.
Reacts with all four subtypes of human IgG; Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide; Shelf Life: 24 months from date of filtration.
Zastosowanie
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1