Kluczowe dokumenty
IT5SP0001
Millipore
Male Staubli to 3/4" TC End Cap
About This Item
Kod UNSPSC:
23151819
eCl@ss:
32031690
producent / nazwa handlowa
Integritest®
Poziom jakości
Wysokość
0.5 in.
13 mm
Szerokość
0.5 in.
Głębokość
3 in.
masa
8 oz
kompatybilność
for use with INTEGRITEST® 5
temp. przechowywania
2-30°C
Informacje prawne
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany