Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Sprawdź dostępność w koszyku | 553,00 zł |
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151819
553,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
Integritest®
H
1 in. , 25 mm
W
8 in.
depth
8 in.
weight
8 oz
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
storage temp.
2-30°C
Legal Information
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| compatibility for use with INTEGRITEST® 5 | compatibility for use with INTEGRITEST® 5 | compatibility for use with INTEGRITEST® 5 | compatibility for use with INTEGRITEST® 5 |
| manufacturer/tradename Integritest® | manufacturer/tradename Integritest® | manufacturer/tradename Integritest® | manufacturer/tradename Integritest® |
| H 25 mm , 1 in. | H 25 mm , 1 in. | H 1 in. , 25 mm | H 102 mm , 4 in. |
| weight 8 oz | weight 8 oz | weight 8 oz | weight 16 oz |
| W 8 in. | W 8 in. | W 1 in. | W 8 in. |
| depth 8 in. | depth 8 in. | depth 12 in. | depth 6 in. |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?