ISEQ08100
Immobilon® -PSQ PVDF Membrane
10 sheets, 8 cm x 10 cm, 0.2 µm pore size, transfer membrane for Western blotting
Wybierz wielkość
725,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
725,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 kwietnia 2025Szczegóły
Polecane produkty
Nazwa produktu
Immobilon®-PSQ PVDF Membrane, 10 sheets, 8 cm x 10 cm, 0.2 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
Materiały
PVDF membrane
plain filter
white filter
Poziom jakości
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Immobilon®
metody
dot blot: suitable
western blot: suitable
filtr dł. × szer.
8 cm × 10 cm
wielkość porów
0.2 μm pore size
pojemność
262 μg/cm2 (insulin)
340 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
448 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
kompatybilność
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Toluidine blue
for use with Transillumination
metoda wykrywania
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive