ISEQ85R
Immobilon®-PSQ Membrane
8.5 cm x 10 m roll, 0.2 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane
Synonim(y):
Immobilon® NOW, Immobilon® narrow roll, Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
Wybierz wielkość
2090,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
2090,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Polecane produkty
Nazwa produktu
Immobilon®-PSQ Membrane, PVDF, 0.2 m, 8.5 cm x 10 m roll, 0.2 um filter ( 0.2 micron ) pore size Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting using Chemiluminescence, Chromogenic or Radioactive detection methods. Comes in an 8.5 cm x 10 m roll.
Materiały
PVDF membrane
plain filter
white filter
Poziom jakości
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Immobilon®
metody
dot blot: suitable
western blot: suitable
filtr dł. × szer.
8.5 cm × 10 m
wielkość porów
0.2 μm pore size
pojemność
262 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
340 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
448 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
kompatybilność
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Toluidine blue
for use with Transillumination
metoda wykrywania
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Filter Code: ISEQ
Primary Binding Mechanisms: Electrostatic, hydrophobic
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.
Protokoły
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.
Na tej stronie przedstawiono i omówiono trzy protokoły usuwania i reprobingu błony western blot.
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.