Kluczowe dokumenty
ISEQ15150
Millipore
Immobilon® -PSQ PVDF Membrane
10 sheets, 15 cm x 15 cm, 0.2 µm pore size, transfer membrane for Western blotting
Wybierz wielkość
10 EA
1240,00 zł
1240,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
1240,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
1240,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 kwietnia 2025Szczegóły
Nazwa produktu
Immobilon-PSQ PVDF Membrane, 10 sheets, 15 cm x 15 cm, 0.2 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
Materiały
PVDF membrane
plain filter
white filter
Poziom jakości
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Immobilon®
metody
dot blot: suitable
western blot: suitable
filtr dł. × szer.
15 cm × 15 cm
wielkość porów
0.2 μm pore size
pojemność
262 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
340 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
448 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
kompatybilność
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Toluidine blue
for use with Transillumination
metoda wykrywania
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Warunki transportu
ambient
Informacje prawne
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jialin Liu et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2020, 2305017-2305017 (2020-04-25)
Xiaoyukang Jiaonang (XYK) is a Chinese patent medicine approved by the National Medical Product Administration which is used to treat intracranial hematoma in China. In this study, we observed the molecular mechanism of XYK in hypoxia-inducible factor 1α (HIF-1α), inflammation