IPVH10100
Immobilon® -P PVDF Membrane
10 sheets, 10 cm x 10 cm, 0.45 µm pore size, transfer membrane
Synonim(y):
Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Immobilon®-P PVDF Membrane, 10 sheets, 10 cm x 10 cm, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
Materiały
PVDF membrane
plain filter
white filter
Poziom jakości
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Immobilon®
metody
dot blot: suitable
western blot: suitable
filtr dł. × szer.
10 cm × 10 cm
wielkość porów
0.45 μm pore size
pojemność
160 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
215 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
294 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
kompatybilność
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Toluidine blue
for use with Transillumination
metoda wykrywania
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Zastosowanie
Powiązanie
Informacje prawne
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13