Kluczowe dokumenty
IEVH10100
Millipore
Immobilon® -E PVDF Membrane
10 sheets, 10 cm x 10 cm, 0.45 µm pore size, transfer membrane wets out in transfer buffer or water
Wybierz wielkość
10 EA
775,00 zł
775,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
775,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
775,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Nazwa produktu
Immobilon®-E PVDF Membrane, 10 sheets, 10 cm x 10 cm, The first PVDF transfer Membrane for western blotting that wets out in transfer buffer or water. For chemiluminescence or chromogenic detection.
Materiały
PVDF membrane
plain filter
white filter
Poziom jakości
Właściwości
easily wetted with water
producent / nazwa handlowa
Immobilon®
metody
western blot: suitable
filtr dł. × szer.
10 cm × 10 cm
wielkość porów
0.45 μm pore size
kompatybilność
for use with Amido black
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Transillumination
metoda wykrywania
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Warunki transportu
ambient
Zastosowanie
10 sheets, 10 cm x 10 cm, The first PVDF transfer Membrane for western blotting that wets out in transfer buffer or water. For chemiluminescence or chromogenic detection.
Informacje prawne
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3