Kluczowe dokumenty
IHCR1001-6
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw białku jądrowemu specyficznemu dla neuronów, wstępnie rozcieńczone, klon A60
clone A60, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
NeuN
Wybierz wielkość
6 ML
1910,00 zł
1910,00 zł
Przewidywany termin wysyłki16 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
6 ML
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1910,00 zł
Przewidywany termin wysyłki16 kwietnia 2025Szczegóły
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
A60, monoclonal
reaktywność gatunkowa
pig, mouse, avian, salamander, rat, primate, human, vertebrates, chicken, ferret
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RBFOX3(146713)
Opis ogólny
Przeciwciało NeuN (NEUronal Nuclei; klon A60) specyficznie rozpoznaje wiążące DNA, specyficzne dla neuronów białko NeuN, które jest obecne w większości typów komórek neuronalnych OUN i PNS wszystkich badanych kręgowców. Dystrybucja białka NeuN jest najwyraźniej ograniczona do jąder neuronalnych, perikariów i niektórych proksymalnych procesów neuronalnych zarówno w mózgu płodu, jak i dorosłego, chociaż niektóre neurony nie są rozpoznawane przez NeuN w każdym wieku: Przykładami są komórki siatkówki INL, komórki Cajala-Retziusa, komórki Purkinjego, neurony oliwki dolnej i jądra zębatego oraz współczulne komórki zwojowe (Mullen i in., 1992; Wolf i in., 1996). Immunohistochemicznie wykrywalne białko NeuN pojawia się po raz pierwszy w rozwojowych punktach czasowych, które odpowiadają wycofaniu neuronu z cyklu komórkowego i / lub z rozpoczęciem końcowego różnicowania neuronu (Mullen i in., 1992). Immunoreaktywność pojawia się około E9.5 w cewie nerwowej myszy i jest rozległa w całym rozwijającym się układzie nerwowym do E12.5. Silne barwienie jądrowe sugeruje funkcję jądrowego białka regulatorowego; jednak obecnie nie ma dowodów na to, czy antygen białka NeuN pełni funkcję w dystalnej cytoplazmie, czy też jest tam jedynie syntetyzowany przed transportem z powrotem do jądra. Nie stwierdzono różnicy między białkiem wyizolowanym z oczyszczonych jąder a ekstraktem z całego mózgu na immunoblotach (Mullen i in., 1992).
Specyficzność
białko specyficzne dla neuronów NeuN
Immunogen
Oczyszczone jądra komórkowe z mózgu myszy.
Zastosowanie
Przeciwciało jest wstępnie rozcieńczone i gotowe do użycia do immunohistochemii utrwalonych w formalinie tkanek zatopionych w parafinie.
Obróbka wstępna: Heat Induced Epitope Retrieval (HIER). Zalecany bufor cytrynianowy, pH 6,0 (nr kat. 21545). Bez odzyskiwania epitopu nie wykryto żadnego sygnału.
Inkubacja: 30 minut z IHC Select Detection Kits.
NeuN, został wstępnie rozcieńczony do użycia jako przeciwciało pierwotne z zestawami i protokołami detekcji IHC Select firmy Chemicon (numery katalogowe DAB050, DET-HP1000, APR050 i DET-APR1000), ale można użyć systemów detekcji IHC innych dostawców. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zoptymalizowanego protokołu, odwiedź stronę www.chemicon.com i wybierz łącze protokoły pod nr kat. Nr kat. IHCR1001-6.
Przeciwciało przeciw białku jądrowemu specyficznemu dla neuronów, wstępnie rozcieńczone, klon A60 wykrywa poziom białka jądrowego specyficznego dla neuronów i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IH(P).
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neuronal & Glial Markers
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Płyn rozcieńczony w PBS, pH 7,2 ze stabilizatorami, 0,2% Tween 20 i 0,1% jako środek konserwujący.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze 2-8°C. Data ważności znajduje się na fiolce.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anna Brunn et al.
The American journal of pathology, 173(1), 93-105 (2008-06-07)
The pathogenesis of inflammatory autoimmune diseases of the peripheral nervous system, leading to demyelination and/or axonal damage, remains incompletely understood. In particular, it is controversial regarding the extent to which (i) autoimmune-mediated destruction of peripheral nerves results in secondary damage
Mohammad Charehsaz et al.
Daru : journal of Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences, 24(1), 24-24 (2016-10-08)
Evaluations of silver in both nanoparticle (Ag-NPs) and ionic forms indicate some adverse effects on living organisms, but little is known about their potential for developmental toxicity. In this study, developmental toxicity of Ag-NPs (from 0.2 to 20 mg/kg/day) and ionic
Melissa K McCoy et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 26(37), 9365-9375 (2006-09-15)
The mechanisms that trigger or contribute to loss of dopaminergic (DA) neurons in Parkinson's disease (PD) remain unclear and controversial. Elevated levels of tumor necrosis factor (TNF) in CSF and postmortem brains of PD patients and animal models of PD
Lateral Connectivity in the Olfactory Bulb is Sparse and Segregated.
Kim, DH; Phillips, ME; Chang, AY; Patel, HK; Nguyen, KT; Willhite, DC
Frontiers in Neural Circuits null
Iris Schäffner et al.
Molecular psychiatry (2022-03-24)
The transcription factor FOXG1 serves pleiotropic functions in brain development ranging from the regulation of precursor proliferation to the control of cortical circuit formation. Loss-of-function mutations and duplications of FOXG1 are associated with neurodevelopmental disorders in humans illustrating the importance