IEVH09120
Immobilon® -E PVDF Membrane
10 sheets, 9 cm x 12 cm, 0.45 µm pore size, transfer membrane wets out in transfer buffer or water
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Immobilon®-E PVDF Membrane, 10 sheets, 9 cm x 12 cm, The first PVDF transfer Membrane for western blotting that wets out in transfer buffer or water. For chemiluminescence or chromogenic detection.
Materiały
PVDF membrane
plain filter
white filter
Poziom jakości
Właściwości
easily wetted with water
producent / nazwa handlowa
Immobilon®
metody
western blot: suitable
filtr dł. × szer.
9 cm × 12 cm
wielkość porów
0.45 μm pore size
kompatybilność
for use with Amido black
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Transillumination
metoda wykrywania
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3