Key Documents
HX0082
Supelco
Heptane, Biosynthesis
greener alternative
Synonim(y):
Heptane, n-Heptane
About This Item
Kod UNSPSC:
12352108
ciśnienie pary
48 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.0%
≥99.9% (saturated C7 hydrocarbons)
Postać
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
≤100 ppm Water (H2O)
pozostałość po odparowaniu
≤1 ppm
kolor
APHA: ≤10
tw
97-98 °C/1013 hPa
mp
-90.5 °C
temp. przejścia
flash point -4 °C
rozpuszczalność
0.05 g/L
UV cutoff
≤200 nm
absorpcja UV
λ: 200 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.50
λ: 220 nm Amax: ≤0.20
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 270 nm Amax: ≤0.005
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Heptane is an environmentally preferable solvent compared to hexane and thus align with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Zastosowanie
Biosynthesis OMNISOLV®
Uwaga dotycząca przygotowania
Product filtered through a 0.2 μm filter
Komentarz do analizy
Assay (n-heptane):99.0% min
Assay (saturated C7 hydrocarbons):99.9% min
Color (APHA):10 max
Evaporation residue:1ppm max
Filtered through 0.2 μm filter:To pass test
Form:Clear liquid
Infrared Spectrum:Conforms to standard
UV Abs. at 200 nm:1.00AU max
UV Abs. at 210 nm:0.50AU max
UV Abs. at 220 nm:0.20AU max
UV Abs. at 250 nm:0.01AU max
UV Abs. at 270 nm:0.005AU max
UV Cut-off:200nm max
Water (H2O):100ppm max
Informacje prawne
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-4 °C - closed cup