Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1840,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1840,00 zł
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
mol wt
~60 kDa
packaging
pkg of 10 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentration
500 μg/mL
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
clear colorless
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PPARG(5468)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE) | description recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE) | description recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE) | description recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE) |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥80% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥80% (SDS-PAGE) |
| technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| concentration 500 μg/mL | concentration 450 μg/mL | concentration 700 μg/mL | concentration - |
| mol wt ~60 kDa | mol wt ~57.8 kDa | mol wt ~78.7 kDa | mol wt ~60.2 kDa |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?