HTS125M
ChemiScreen Membrane Preparation
Recombinant Human SST4 SOMATOSTATIN RECEPTOR
Human sst4 GPCR membrane preparation for Radioligand binding Assays & GTPγS binding.
Synonim(y):
Preparat receptora somatostatyny SST4, Przygotowanie błony ludzkiego SST4, Zestaw receptorów ChemiScreen
Wybierz wielkość
3210,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 maja 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
3210,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 maja 2025Szczegóły
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in Chem-1 cells
producent / nazwa handlowa
ChemiScreen
Chemicon®
metody
ligand binding assay: suitable (GTPγS)
radioligand binding assay (RLBA): suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Jakość
Bmax: 28.2 pmol/mg
Kd: 1.78 nM
Charakterystyka techniczna
Membranes are mixed with radioactive ligand and unlabeled competitor (see Figures 1 and 2 for concentrations tested) in binding buffer in a nonbinding 96-well plate, and incubated for 1-2 h. Prior to filtration, a GF/C 96-well filter plate is coated with 0.33% polyethyleneimine for 30 min, then washed with 50 mM HEPES, pH 7.4, 0.5% BSA. Binding reaction is transferred to the filter plate, and washed 3 times (1 mL per well per wash) with Wash Buffer. The plate is dried and counted.
Binding buffer: 50 mM Hepes, pH 7.4, 5 mM MgCl2, 1 mM CaCl2, 0.2% BSA, filtered and stored at 4°C Radioligand: [125I]-Somatostatin 14 (Perkin Elmer # NEX389)
Wash Buffer: 50 mM Hepes, pH 7.4, 500 mM NaCl , 0.1% BSA, filtered and stored at 4°C.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2