Merck
03-0208-00
Zestaw do wysokoczułego testu immunologicznego ® Human PD-L1
Used for ultrasensitive quantification of Human PD-L1 in human serum and plasma
Synonim(y):
PD-L1 ultraczuły test immunologiczny, PD-L1 zestaw do testu immunologicznego, białko programowanej śmierci komórki ligand 1 zestaw, PD-L1 zestaw, Zliczanie pojedynczych cząsteczek, SMC, SMC™® PD-L1, Human PD-L1, Hu PD-L1, białko punktu kontrolnego PD-L1, immunoonkologia PD-L1, zestaw do zliczania pojedynczych cząsteczek PD-L1
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12161503
Species reactivity:
human
Technique(s):
single molecule counting: suitable
Usage:
 kit sufficient for 96 wells
Compatibility:
for use with FemtoQuest and SMCxPRO® instruments
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Zestaw do wysokoczułego testu immunologicznego ® Human PD-L1,
Quality Segment
description
Used for ultrasensitive quantification of Human PD-L1 in human serum and plasma
product line
SMC®
usage
 kit sufficient for 96 wells
species reactivity
human
technique(s)
single molecule counting: suitable
input
plasma (K2 EDTA)
serum
UniProt accession no.
compatibility
for use with FemtoQuest and SMCxPRO® instruments
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Ligand białka programowanej śmierci komórki 1 (PD-L1), znany również jako klaster różnicowania 274 (CD274) i B7-H1, jest białkiem błonowym typu 1 o długości 290 aminokwasów. Występuje w różnych typach komórek i wiąże białko programowanej śmierci komórki (PD-1). Wskazano, że odgrywa rolę w chorobach autoimmunologicznych, reakcjach na alloprzeszczepy, ciąży i innych stanach chorobowych. Gdy PD-L1 wiąże się z PD-1, przekazywany jest sygnał hamujący, który ostatecznie zmniejsza proliferację komórek T specyficznych dla antygenu i zmniejsza szybkość apoptozy w regulatorowych komórkach T. W ten sposób PD-L1 przyczynia się do immunologicznego unikania tkanek nowotworowych poprzez tłumienie adaptacyjnego układu odpornościowego. Uważa się, że zablokowanie tej aktywności przywraca aktywność przeciwnowotworową. Wysoka ekspresja PD-L1 jest skorelowana ze złym rokowaniem w niektórych typach nowotworów. Wysoki poziom formy rozpuszczalnej jest również związany ze złym rokowaniem i zaawansowaną progresją nowotworu. Wiele przeciwciał monoklonalnych hamujących PD-L1 zostało zatwierdzonych jako leki przeciwnowotworowe.
Kategoria badań: Rak
Podkategoria badań: Immunoonkologia
Application
Immuno-Oncology
Features and Benefits
Zestaw SMC® zawiera:
  • Dokładne i powtarzalne działanie na najnowocześniejszym ultraczułym systemie immunologicznym SMCxPRO®.
  • Kompatybilność ze zautomatyzowaną obsługą cieczy
Packaging
96 well assay
Analysis Note
  • Sensitivity: LLOQ 780 fg/mL* (SMCxPRO® Instrument)
  • Standard Curve Range: 390-400,000 fg/mL
  • Intra-assay CV: <15%
  • Inter-assay CV: <20%
  • Linearity: Serum: 120% Plasma: 110%
  • Recovery: Serum: 117% Plasma: 109%
*Indicative LLOQ created from average of 14 independent in house runs, where >80% met same value defined with CV & Recovery +/- 20%. Refer to CoA for lot specific performance.
Other Notes
Although PD-L1 was detectable in rat, mouse, monkey, and canine samples, the assay has not been verified for these species.
Legal Information
FEMTOQUEST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
target_organs
Respiratory Tract
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation