HG000C16
Bulion sojowy Tryptone
(Casein-peptone Soymeal-peptone Broth), pH 7.3±0.2 (25 °C, after autoclaving)
About This Item
Kod UNSPSC:
41106213
Polecane produkty
skład
Dextrose, 2.5 g/L
di-Potassium Hydrogen Phosphate, 2.5 g/L
Sodium Chloride, 5.0 g/L
Soy Peptone, 5.0 g/L
Tryptone, 15.0 g/L
opakowanie
pkg of 5 kg (HG000C16.5)
poly bottle of 12 × 500 g (HG000C16.500)
pH
7.3±0.2 (25 °C, after autoclaving)
temp. przechowywania
15-25°C
Zastosowanie
Wszechstronne płynne podłoże odpowiednie do ogólnego użytku laboratoryjnego. Ze względu na wysoką wartość odżywczą, zapewnia bujny wzrost wielu wybrednych organizmów bez dodatku surowicy.
Uwaga dotycząca przygotowania
Zawiesić 30 g w 1 litrze wody demineralizowanej. Rozlać do końcowych pojemników i autoklawować w temperaturze 121°C przez 15 minut.