Przejdź do
HS1040C
Dozownik miękkich pokrowców do montażu na blacie lub ścianie
clear
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
715,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
715,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
acrylic , clear
feature
holds Soft covers (including bouffant caps, beard covers, shoe covers) and small items, accessories
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1040C
L × W × H
227 mm × 162 mm × 61 mm
General description
Półprzezroczysty dozownik z miękkimi osłonami umożliwia łatwe przechowywanie i dozowanie, zapewniając jednocześnie szybki dostęp do akcesoriów bezpieczeństwa.
Features and Benefits
  • Pokrywa na zawiasach chroni zawartość przed kurzem i zanieczyszczeniami
  • Montaż na blacie lub ścianie (śruby w zestawie)
  • Świetny do przechowywania innych przedmiotów osobistych
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS1040BLS200LS100
description
clear
description
green (dispenser)
description
-
description
-
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
-
packaging
-
material
acrylic , clear
material
green (dispenser), acrylic
material
-
material
-
feature
holds Soft covers (including bouffant caps, beard covers, shoe covers) and small items, accessories
feature
holds Small laboratory consumables, items, and accessories
feature
-
feature
-
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1040C
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1040B
manufacturer/tradename
Specialty Media
manufacturer/tradename
Specialty Media
L × W × H
227 mm × 162 mm × 61 mm
L × W × H
155 mm × 155 mm × 170 mm
L × W × H
-
L × W × H
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)