Przejdź do
1.15525
Tabletki RINGER
ISO 6887, ISO 8199, tablet, pack of 100 tablets, suitable for microbiology
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 tabs
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
205,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106212
205,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
ISO 6887, ISO 8199
sterility
non-sterile
form
tablet
packaging
pack of 100 tablets
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7 (20 °C, 2.5 g/L in H2O)
application(s)
food and beverages, microbiology
storage temp.
15-25°C
General description
RINGER tablets are used for the preparation of the RINGER′S solution. Ringer Salt Solution is isotonic with bacteria and thus prevents them from being subjected to osmotic stress when they are removed from their customary environment. It is physiologically superior to physiological saline for sensitive organisms and preserves the cells in their original condition. The salts in the medium balance the osmotic equilibrium of the medium, thereby protecting the organisms from osmotic stress caused due to change in the environment.
Application
RINGER tablets are used for the preparation of the RINGER′S solution, which is used as an isotonic diluent for food, milk, and dairy products during the microbiological examination. RINGER solution is utilized like a diluent for preparing suspensions in bacteriological studies, especially in the examination of milk and dairy products.
Analysis Note
Appearance of solution (after autoclave): clear
pH-value (after autoclave): 6.8 - 7.2
Weight (min): ≥ 1.47 g
Weight (max): ≤ 1.79 g
Suitability (microbiological): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
6500-OPT2397E2888
agency
ISO 6887, ISO 8199
agency
-
agency
-
agency
-
form
tablet
form
tablet (concave)
form
liquid
form
liquid
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
400
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
12125-02-9
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)