Key Documents
HAEP047AW
Millipore
6mm Hydrophobic Edge Membrane 0.45µm 47mm white plain autoclave packed
Filling machine operations, sterility testing
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiały
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
white filter
sterylność
non-sterile
Właściwości
autoclavable
hydrophobic
opakowanie
box of 10 envelopes containing 10 pak
krawędź szer.
6 mm , hydrophobic edge
śr. filtra
47 mm
wielkość porów
0.45 μm pore size
moc wejściowa
sample(s) (environmental)
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type food(s)
sample type cider
sample type beer
sample type cosmetics
sample(s) (environmental)
sample type sport drink
sample type beverage(s)
sample type wine
Zastosowanie
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Filter Code: HAEP
Hydrophobic edge membranes are standard MF-Type filters with edges. The non-wetting edge prevents drug intrusion under holder sealing rim
Zastosowanie
Filling machine operations, sterility testing
Opakowanie
Autoclave pack: 10 resealable envelopes containing 10 filters and 10 pads, requires autoclaving
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3