klasa czystości
for protein analysis
Poziom jakości
opis
ED<sub>80</sub> = 27 ± 7pg/mL ED<sub>50</sub>=125 ± 33 pg/mL ED<sub>20</sub>=652 ± 179 pg/mL
analytes available: Ghrelin
10-2000 pg/mL (standard curve range)
Właściwości
accuracy 83–114%
reaktywność gatunkowa
human
zakres pomiaru czułości
10 pg/mL
metody
radioimmunoassay: suitable
numer dostępu UniProt
metoda wykrywania
radioactive
Opis ogólny
SIZE: 117 amino acids; 12911 Da
SUBCELLULAR LOCATION: Secreted.
TISSUE SPECIFICITY: Highest level in stomach. All forms are found in serum as well. Other tissues compensate for the loss of ghrelin synthesis in the stomach following gastrectomy.
PTM: O-octanoylation or O-decanoylation is essential for ghrelin activity. The O-decanoylated forms Ghrelin-27-C10 and Ghrelin-28- C10 differ in the length of the carbon backbone of the carboxylic acid bound to Ser-26. A small fraction of ghrelin, ghrelin-28- C10:1, may be modified with a singly unsaturated carboxylic acid. & Amidation of Leu-98 is essential for obestatin activity (By similarity).
SIMILARITY: SwissProt: Q9UBU3 ## Belongs to the motilin family.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system, Respiratory Tract