Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2480,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116104
2480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócapplication(s)
cosmetics
food and beverages
detection method
fluorometric
relevant disease(s)
endocrinological disorders, diabetes; gastrointestinal diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Ciała ketonowe są wytwarzane przez wątrobę i wykorzystywane obwodowo jako źródło energii, gdy poziom glukozy we krwi spada. Dwa główne ciała ketonowe to beta-hydroksymaślan (β-HB) i acetooctan, podczas gdy aceton jest trzecim obficie występującym ciałem ketonowym. Zwykle te dwa dominujące ciała ketonowe są obecne w niewielkich ilościach we krwi podczas postu i długotrwałego wysiłku fizycznego. U pacjentów z cukrzycą, zatruciem alkoholem lub salicylanami, niedoborem hormonów, hipoglikemią w dzieciństwie i innymi ostrymi stanami chorobowymi, we krwi znajdują się duże ilości ciał ketonowych. Nadprodukcja i nagromadzenie ciał ketonowych we krwi (ketoza) może prowadzić do patologicznej kwasicy metabolicznej (kwasicy ketonowej). Do diagnozowania i monitorowania leczenia kwasicy ketonowej wykorzystano metody badania ketonów we krwi, które określają ilościowo β-HB, dominujące ciało ketonowe we krwi (około 75%).
Zestaw Beta-Hydroxybutyrate Assay Kit oferuje czuły test fluorescencyjny do pomiaru poziomów Beta-HB w próbkach biologicznych. Test ten opiera się na sprzężonej enzymatycznie reakcji β-HB, w której produkt NADH może być specyficznie monitorowany przez fluorescencyjny czujnik NADH. Granica wykrywalności tego zestawu testowego wynosi 1,4 µM β-HB w objętości reakcji 100 µL.
Zestaw Beta-Hydroxybutyrate Assay Kit oferuje czuły test fluorescencyjny do pomiaru poziomów Beta-HB w próbkach biologicznych. Test ten opiera się na sprzężonej enzymatycznie reakcji β-HB, w której produkt NADH może być specyficznie monitorowany przez fluorescencyjny czujnik NADH. Granica wykrywalności tego zestawu testowego wynosi 1,4 µM β-HB w objętości reakcji 100 µL.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?