Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1390,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Level
assay
>97% (SDS-PAGE and HPLC)
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay >97% (SDS-PAGE and HPLC) | assay >98% (SDS-PAGE and HPLC) | assay >98% (SDS-PAGE and HPLC) | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg) | impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg) | impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg) | impurities <1 EU/μg protein Endotoxin level (LAL test) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. - | NCBI accession no. |
General description
Application
Stem Cell Research
Growth Factors & Receptors
Biochem/physiol Actions
None
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Disclaimer
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| GF167 | 04053252691249 |