FCMAB314F
Milli-Mark Anti-CNPase-FITC Antibody, clone 11-5B
clone 11-5B, Milli-Mark®, from mouse
Synonim(y):
2′3′-Cyclic Nucleotide 3′-Phosphohydrolase
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
11-5B, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Milli-Mark®
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunohistochemical localization of CNPase has shown the enzyme to be restricted to oligodendrocytes and Schwann cells. The enzyme appears to be distributed in single and double loose wraps of myelin and not in compact myelin as earlier thought by most investigators. CNPase is located on the inner and outer loops of myelin, paranodally and near the inner surface of the oligodendrocyte membrane. In plaque regions of multiple sclerosis patients, the enzyme is reduced, and when CNS myelin is decreased, CNPase is one of the earlier proteins to be lost from the myelin. In addition, an enzyme that is probably identical to brain CNPase is located in the outer rod segments within the visual system, and this protein is also recognized by the monoclonal antibody 11-5B. In mixed human gliomas, the enzyme levels are reduced, although about 5% of the oligodendrocytes occasionally show normal positive staining.
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Jakość
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
U251 Cells
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2