Przejdź do
MAB345A4
Przeciwciało anty-O4, klon 81, koniugat Alexa Fluor™488
clone 81 (mAB 04), from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Sprawdź dostępność w koszyku
2530,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR™ 488
Clone:
81 (mAB 04), monoclonal
Application:
ICC
Citations:
2
2530,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR™ 488
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
81 (mAB 04), monoclonal
species reactivity
rat
species reactivity (predicted by homology)
human (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
isotype
IgM
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Oligodendrocyty i astrocyty wywodzą się ze wspólnych komórek prekursorowych, glioblastów (Sommer, 1981). Antygeny O to sulfatydy, które funkcjonują jako markery różnicowania na powierzchni oligodendrocytów ośrodkowego układu nerwowego. O4 powstaje postnatalnie (Schachner, 1981) i jest markerem dla ciał komórkowych i procesów oligodendrocytów typu I i II (typ włochatej gałki ocznej). Podczas różnicowania oligodendrocytów, O4 występuje w pro-oligodendrocytach, ale nie w komórkach progenitorowych O-2A. O4 występuje od 3 dnia w hodowlach komórkowych embrionalnego mózgu myszy. Anty-O4 może być stosowany w badaniach mielinizacji, demielinizacji i remielinizacji oraz w eksperymentach regeneracyjnych.
Immunogen
Homogenat istoty białej ciała modzelowatego z mózgu bydła.
Application
Przeciwciało anty-O4, klon 81, koniugat Alexa Fluor™488 wykrywa poziom O4 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w ICC.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurodegenerative Diseases
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje marker oligodendrocytów O4. Reaguje również z niektórymi galaktolipidami w plemnikach.
Physical form
Oczyszczona mysia monoklonalna IgM sprzężona z Alexa Fluor™ 488 w PBS z 0,1% azydkiem sodu i 15 mg/ml BSA.
Precipitation followed by ion exchange purification
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8 °C, chroniąc przed światłem, w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Niezróżnicowane komórki prekursorowe oligodendrocytów szczura
Evaluated by Immunocytochemistry in undifferentiated rat oligodendrocyte precursor cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected O4 in undifferentiated rat oligodendrocyte precursor cells.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAB342A4MAB5384A4MAB397A4
description
clone 81 (mAB 04), from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
description
clone mGalC, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
description
clone 132.39, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
description
clone 6C4, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
ALEXA FLUOR™ 488
conjugate
ALEXA FLUOR™ 488
conjugate
ALEXA FLUOR™ 488
conjugate
ALEXA FLUOR™ 488
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
rat
species reactivity
rabbit, rat
species reactivity
rat
species reactivity
mouse, rat
clone
81 (mAB 04), monoclonal
clone
mGalC, monoclonal
clone
132.39, monoclonal
clone
6C4, monoclonal
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)