Kluczowe dokumenty
FCMAB170F
Sigma-Aldrich
Przeciwciało Milli-Mark Anti-CD4 -FITC, klon MT310
clone MT310, Milli-Mark®, from mouse
Synonim(y):
T-cell surface antigen T4/Leu-3
Wybierz wielkość
100 TESTS
1480,00 zł
1480,00 zł
Przewidywany termin wysyłki06 maja 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 TESTS
1480,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.44
1480,00 zł
Przewidywany termin wysyłki06 maja 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MT310, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Milli-Mark®
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD4(920)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
CD4 jest glikoproteiną o masie 55 kDa z czterema immunoglobulinopodobnymi domenami zewnętrznymi, domeną transmembranową i wysoce konserwatywną domeną wewnątrzkomórkową (Leong, 1999). CD4 działa jako koreceptor w aktywacji limfocytów T ograniczonej antygenem MHC klasy II. Ponadto CD4 odgrywa rolę w regulacji adhezji limfocytów T-B w przypadku braku rozpoznania antygenu oraz w różnicowaniu grasicy (Piatier-Tonneau, 2002). CD4 ulega ekspresji na podgrupach tymocytów, oznacza limfocyty T pomocnicze / indukujące i ulega ekspresji w 55-65% dojrzałych obwodowych limfocytów T. Subpopulacje supresorowych lub cytotoksycznych limfocytów T można zidentyfikować wśród limfocytów T CD4-dodatnich. CD4 ulega również ekspresji na monocytach/makrofagach, komórkach Langerhansa i innych komórkach dendrytycznych. CD4 nie ulega ekspresji na komórkach B. Anty-CD4, MT310, został włączony do Drugich Międzynarodowych Warsztatów i Konferencji na temat Antygenów Różnicowania Ludzkich Leukocytów, a badania przeprowadzone przez wiele laboratoriów potwierdziły jego reaktywność z antygenem CD4 (Miedema, 1986).
Specyficzność
Przeciwciało rozpoznaje ludzki antygen CD4.
Zastosowanie
Milli-Mark Anti-CD4 -FITC Antibody, klon MT310 to przeciwciało przeciwko CD4 do stosowania w FC.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Jakość
Evaluated by flow cytometry using human lymphocytes.
Opis wartości docelowych
55 kDa (Leong, 1999)
Postać fizyczna
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1 kappa sprzężona z FITC w 0,05 M buforze Tris-HCl z 1% BSA, azydkiem sodu w stężeniu 0,097% przy pH 7,2
Protein A purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8 °C, chroniąc przed światłem, w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Limfocyty ludzkie
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2