Kluczowe dokumenty
EZHIASF
Millipore
Human Insulin ELISA Kit
measures and quantify insulin levels in 20 μL serum, plasma or cell culture supernatent; animal serum free
Synonim(y):
Insulina
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Nazwa produktu
Insulina ludzka ELISA, wolna od surowicy zwierzęcej, This Human Insulin ELISA, animal serum free is used to measure & quantify Insulin levels in Metabolism & Endocrine research.
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
kit of 1 × 96 wells
Parametry
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 88-128%
linearity: 73-100%
sensitivity: 0.73 μU/mL
standard curve range: 2-200 μU/mL
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type cell culture supernatant
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research use
metoda wykrywania
colorimetric (450nm)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Ten unikalny zestaw Human Insulin Elisa nie zawiera surowicy zwierzęcej - przeciwciała monoklonalne są pozyskiwane z klonów hodowanych w pożywce pozbawionej jakichkolwiek białek zwierzęcych.
Specyficzność
Brak reaktywności krzyżowej z ludzką proinsuliną lub ludzkim peptydem C
Zastosowanie
3,5-godzinny test, temperatura pokojowa, objętość próbki 20 µL
Służy do wykrywania/ilościowego oznaczania: Insulina
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Obesity
Metabolic Disorders
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials