EZCURVP0W
EZ-Pak® Zewnętrzny zasilacz
for AC Powered Dispenser
About This Item
Kod UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.79
Polecane produkty
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
EZ-Pak®
Zastosowanie
bioburden testing
food and beverages
kompatybilność
for use with EZ-PAK® Curve
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zewnętrzny zasilacz EZ-Pak® to system akcesoriów zaprojektowany w celu umożliwienia dozownikowi membran EZ-Pak® pracy bez bezpośredniego źródła zasilania. Akumulator litowo-jonowy po pełnym naładowaniu może dozować 10 000 membran. EZ-Pak® Curve oszczędza znaczną ilość czasu na otwieranie membran w celu łatwego użycia, a tym samym zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia.
Zastosowanie
Zewnętrzny zasilacz EZ-Pak® jest częścią pomocniczą EZ-Pak® Curve, która może być używana podczas rutynowego procesu filtracji.
Informacje prawne
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany