Kluczowe dokumenty
ELLUR
Millipore
Luminata Crescendo ELISA HRP Substrate; 200 mL
Western blotting, dot/slot blotting
Synonim(y):
ELISA HRP Substrate
Wybierz wielkość
100 ML
1110,00 zł
200 ML
1930,00 zł
1110,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
1110,00 zł
200 ML
1930,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
1110,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
białko sprzężone
peroxidase conjugate
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 200 mL
producent / nazwa handlowa
Luminata
assay range
sensitivity: 0.4 pg
metody
ELISA: suitable
metoda wykrywania
chemiluminescent
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Chemiluminescent HRP detection reagent
Zastosowanie
For use on immunoblots.
Jakość
The reagent has been matched to optimize the range and sensitivity of detection using various antibodies in ELISA assays.
Przechowywanie i stabilność
Stable for 1 year at 4 °C from date of shipment. Contains hydrogen peroxide. Use in well-ventilated area.