Dokumenty
DX2510
Supelco
Drierite non-Indicating
8 Mesh
Synonim(y):
Drierite non-Indicating, desiccant
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CaO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
231-900-3
Postać
granular
rozmiar
8 mesh
kolor
white
wielkość cząstki
8 mesh
mp
1450 °C
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/Ca.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Klucz InChI
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
8 Mesh
Komentarz do analizy
Description: White irregular granules
Informacje prawne
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1