Kluczowe dokumenty
CDRC4050HG
Milli-Q
Reverse Osmosis Cartridge
Produces Reverse Osmosis water at a flow rate of 144L/h at 1 bar, For water purification with Elix® Gulfstream systems
About This Item
Kod UNSPSC:
41104214
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
opakowanie
pkg of 1 unit
Parametry
2.4 L/min flow rate at 1 bar
rezystywność
>10.0 MΩ-cm (at 25 °C)
zanieczyszczenia
<10 cfu/mL Bacteria
pozostałości ogólnego węgla organicznego (TOC)
<500 ppb
wielkość porów
<0.22 μm pore size
przewodność
<0.1 μS/cm
kompatybilność
for use with Elix® Gulfstream
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
The Reverse Osmosis membrane removes 95%-99% of contaminants including ions, particulates, bacteria, and organic molecules.
Zastosowanie
For Elix® Gulfstream systems
Informacje prawne
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany