Kluczowe dokumenty
CAX2-MBC20
Millipore
CellASIC ONIX2 Manifold Basic (No Temperature Control)
The CellASIC ONIX2 Manifold Basic seals to the CellASIC ONIX plates and delivers a defined gas environment to the cell culture region.
Synonim(y):
CellASIC Manifold, Manifold for CellASIC, ONIX2 Manifold Basic
About This Item
Kod UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NC.51
producent / nazwa handlowa
CellASIC® ONIX
Warunki transportu
ambient
Zastosowanie
Research Category
Cell Culture
The CellASIC ONIX2 Manifold Basic seals to the CellASIC ONIX plates and delivers a defined gas environment to the cell culture region.
Cechy i korzyści
  • Manifold seals the microfluidic plate via a one-touch vacuum mechanism
  • High precision at very small volumes due to the pressure-driven flow of liquids to the cell chambers
  • Prevents contamination between the flow system and the biological solutions
  • A low-profile manifold is easy to adapt to any inverted microscope stage
Informacje prawne
CELLASIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.
Przekształć swój mikroskop w system obrazowania żywych komórek - system CellASIC® ONIX2 umożliwia precyzyjną manipulację środowiskiem hodowli komórkowej w celu dynamicznego obrazowania i analizy żywych komórek przy użyciu komórek ssaków, drożdży i bakterii.