Przejdź do
CAX2-MXT20
CellASIC ONIX2 Manifold XT (Temperature Controlled)
Synonim(y):
ONIX2 Manifold XT, Temperature Controlled Manifold
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NC.51
eCl@ss:
32011202
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
CellASIC® ONIX
General description
CellASIC® ONIX2 Manifold XT is a convective heat exchange module that aids in achieving the ideal temperature. It works by recirculating air gently and uniformly that warms or cools the cells.
Application
Research Category
Cell Culture
Features and Benefits
  • Ideal for small sized culture volume
  • Maintains a precise cell culture environment
Other Notes
When cleaning the Manifold XT tubing, keep the manifold right side up and level, and do not expose the heat exchange module to liquid.
Legal Information
CELLASIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)