B04A-03
CellASIC ONIX plate for bacteria cells (4 chamber)
The B04 plates utilize a microfabricated silicone ceiling with a height similar to bacteria cells to restrict their growth in a single focal plane & maintain x,y position over time.
Synonim(y):
Bacterial culture plate
Polecane produkty
Materiały
PMMA
glass
polycarbonate
polydimethylsiloxane (PDMS)
producent / nazwa handlowa
CellASIC® ONIX
szer. × dł. × wys.
85.48 mm × 127.76 mm × 14.35 mm
kompatybilność
for use with cells sized 0.7–3.5 μm
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Powiązane treści
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.
Przekształć swój mikroskop w system obrazowania żywych komórek - system CellASIC® ONIX2 umożliwia precyzyjną manipulację środowiskiem hodowli komórkowej w celu dynamicznego obrazowania i analizy żywych komórek przy użyciu komórek ssaków, drożdży i bakterii.