Kluczowe dokumenty
SYNM522405
Synthware vacuum manifold with high vacuum valves
number of ports, 5, Hose Connection: left
Synonim(y):
Synthware M522405, kolektor próżniowy, kolektor gazowy
Wybierz wielkość
1 EA
3010,00 zł
3010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3010,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
3010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
number of ports 5
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware M522405
Opis ogólny
Z ząbkowanym przyłączem węża (średnica zewnętrzna 10 mm) po lewej stronie. Główna rura ma średnicę zewnętrzną 22 mm, a odległość między zaworami wynosi 100 mm od środka do środka.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)