Kluczowe dokumenty
BX1795
Supelco
sec-Butyl Alcohol
Synonim(y):
sec-Butyl Alcohol, 2-Butanol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH(OH)CH3
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
201-158-5
Próba:
≥98% (GC)
bp:
99-102 °C/1013 hPa
ciśnienie pary:
16.5 hPa ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
ciśnienie pary
16.5 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98% (GC)
Formularz
liquid
kolor
APHA: ≤20
pH
7 (20 °C)
bp
99-102 °C/1013 hPa
mp
-115 °C
temp. przejścia
flash point 24 °C
rozpuszczalność
125 g/L
gęstość
0.81 g/cm3 at 20 °C
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
OC(CC)C
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC): 98.0% min
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3