Dokumenty
AX1697AN
Supelco
Coulomat A
Safer Formulation for Moisture Determination AQUASTAR®
Synonim(y):
Karl Fischer
About This Item
Kod UNSPSC:
41115601
Postać
liquid
temp. przejścia
flash point 7 °C
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Zastosowanie
Pyridine-free and Chloroform-free.
AX1697AN-1 and AX1697AN-30 are packaged in 38/430 poly coated glass bottles.
AX1697AN-4 is packaged in 38/430 glass bottles.
Komentarz do analizy
Color: Colorless to light yellow
Form: Clear liquid
Performance: To pass test
Water (H2O): 1-50ppm
Informacje prawne
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
44.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
7 °C