BAB610005000
SP Bel-Art® H-B Frio-Temp® Calibrated Electronic Verification Thermometer
temp. range at -50-200 °C, 0 and 100°C Calibration
Synonim(y):
Skalibrowany termometr ogólnego przeznaczenia
About This Item
Polecane produkty
Materiały
glass bottle
stainless steel cable(s)
Właściwości
0 and 100°C Calibration
10-Event Recording with Date/Time Stamp, High/Low Alarm, Max/Min
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
HB Instruments B61000-5000
range of application measuring range
-50-200 °C, resolution: 0.1 °F/C (±0.5°C from –20/100°C, otherwise ±1.5°C)
Parametry
temp. range at -50-200 °C
wys. × szer.
110 mm × 65 mm
dł. kabla
3 m , 9.8" (Coated)
dł. sondy
79 mm , 3.1"
moc baterii
2 AAA
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Uwaga: Plastikowe butelki wskazane w tabeli nie mogą być używane w piekarnikach. Szklane butelki i nakrętki dołączone do produktów wskazanych w tabeli nie powinny być używane w warunkach, w których temperatura może przekraczać 200°C.
Cechy i korzyści
- Dokładny odczyt temperatury bez zanieczyszczenia próbki uzyskuje się za pomocą napełnionej butelki (w zestawie), która naśladuje próbkę.
- Wszystkie modele zawierają akredytowaną dokumentację kalibracyjną spełniającą wymagania normy ISO 17025
- Testowane i kalibrowane w wyłącznym, potrójnie akredytowanym/zarejestrowanym laboratorium ISO/IEC 17025:2017, akredytowanym przez A2LA (certyfikat #2448.01), w oparciu o sprzęt, którego kalibracja jest identyfikowalna z NIST.
- Zawiera wielojęzyczne instrukcje (angielski, francuski, niemiecki, włoski, portugalski i hiszpański) Indywidualnie serializowane, oznaczone znakiem CE
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)