Kluczowe dokumenty
AX1270
Supelco
Chlorek amonu
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonim(y):
Ammonium Chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H4ClN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
53.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352301
Numer indeksu EC:
235-186-4
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
meets USP/NF
ciśnienie pary
1.3 hPa ( 30 °C)
Próba
≥99.5% (silver nitrate titration)
Formularz
crystals
zanieczyszczenia
≤0.005% Insoluble matter
pozostałość po prażeniu
≤0.01%
pH
4.7 (25 °C, 200 g/L in H2O, External MSDS)
mp
338 °C (sublimed; External MSDS)
ślady anionów
phosphate (PO43-): ≤2 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
ślady kationów
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤2 ppm
Mg: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Cl[NH4]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
Klucz InChI
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Spełnia specyfikacje ACS, spełnia specyfikacje odczynników do testowania monografii USP/NF GR ACS
Komentarz do analizy
Test (argentometryczny)99,5% minWapń (Ca)0,001% maxPostaćBiałe kryształyMetale ciężkie (przez ICP-OES)5ppm maxIdentyfikacjaAby przejść testSubstancje nierozpuszczalne0,005% maksŻelazo (Fe)2ppm maxMagnez (Mg)5ppm maxFosforan (PO4)2 ppm maxPozostałość po zapaleniu0,01% maksSiarczan (SO4)0,002% makspH 5% roztworu w 25°C4.5-5.5
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)