Kluczowe dokumenty
AX0110
Supelco
Acetone
OmniSolv® HR-GC
Synonim(y):
Dimethyl Ketone, 2-Propanone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.08
Beilstein:
635680
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Numer indeksu EC:
200-662-2
bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
agency
suitable for EPA 1633
Poziom jakości
gęstość pary
2 (vs air)
ciśnienie pary
184 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
OmniSolv®
Próba
≥99.7% (GC)
Formularz
liquid
granice wybuchowości
13.2 %
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤0.3 μeq/g Titrable acid
≤0.5% Water (H2O)
pozostałość po odparowaniu
≤1 ppm
kolor
APHA: ≤5
współczynnik refrakcji
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point <-20 °C
gęstość
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
PFAS testing
Format
neat
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Klucz InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Intensywność luminescencji acetonu zależy od składników roztworu. Absorpcja światła UV przez aceton powoduje jego fotolizę i wytwarzanie promieni.
OmniSolv® HR-GC
Opakowanie
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Uwaga dotycząca przygotowania
Produkt przefiltrowany przez filtr 0,2 μm
Komentarz do analizy
WyglądKlarowna ciecz, wolna od cząstek stałychOznaczenie (GC)99,7% minCzapka. Substancje reagujące na ECD jako PCNB (pik)2ng/L maxCap. Substancje reagujące na ECD jako PCNB (łącznie)50ng/L maxCap. Substancje reagujące na FID jako dekan (wartość szczytowa)1µg/L maxCap. Substancje reagujące na FID jako dekan (łącznie)10µg/L maxKolor (APHA)5 maxPozostałość po odparowaniu1ppm maxPrzefiltrowano przez filtr 0,2 µmAby przejść testKwas miareczkowy0.3µeq/g maxWoda (H2O)0,5% max
Informacje prawne
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.0 °C - closed cup