Kluczowe dokumenty
AQ502A
Sigma-Aldrich
Kozie przeciwciało anty-mysie IgM+IgG+IgA, F(ab′)2, fosfataza alkaliczna, adsorbowane gatunkowo
Chemicon®, from goat
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
alkaline phosphatase conjugate
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
IgG jest najliczniejszą immunoglobuliną składającą się z dwóch łańcuchów ciężkich i dwóch łańcuchów lekkich. Każda cząsteczka ma dwa miejsca wiązania antygenu. IgG ma 4 podklasy: IgG1 (66%), IgG2 (23%), IgG3 (7%) i IgG4 (4%). IgM stanowi około 10% immunoglobulin w surowicy. IgM (wraz z IgD) jest główną immunoglobuliną wyrażaną na powierzchni komórek B. Monomeryczna IgA stanowi 5-15% immunoglobulin w surowicy, podczas gdy dimeryczna IgA jest zlokalizowana na powierzchni błon śluzowych.
Specyficzność
Przeciwciało reaguje z ciężkimi i lekkimi łańcuchami mysich IgM, IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3 i IgA, co wykazano za pomocą testu ELISA i cytometrii przepływowej. Minimalna reaktywność krzyżowa z ludzkimi immunoglobulinami.
Reaguje z ciężkimi i lekkimi łańcuchami mysich IgM, IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3 i IgA. Absorbowany przez ludzkie surowice i oczyszczone ludzkie paraproteiny. Minimalna reaktywność krzyżowa z ludzkimi immunoglobulinami.
Immunogen
Epitop: Mysz IgM, IgG, IgA
Przygotowane z pepsyny trawiącej mysie Ig (H+L).
Zastosowanie
ELISA: 1:2,000-1:4,000.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Goat anti-Mouse IgM+IgG+IgA Antibody, F(ab′)2, Alkaline Phosphatase, Species Adsorbed to przeciwciało przeciwko mysim IgM+IgG+IgA do stosowania w testach ELISA.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Fragment Specific Secondary Antibodies
Postać fizyczna
Oczyszczone przez chromatografię filtracji żelowej przeciwciała trawionego pepsyną. Płyn w 50 mM Tris/1 mM MgCl2/50% glicerolu, pH 8,0, zawierający 0,1% NaN3 jako środek konserwujący.
Gel filtration chromatography
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2°-8°C w sterylnych warunkach przez okres do dwunastu miesięcy od daty otrzymania. W przypadku długotrwałego przechowywania, podzielić i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Liang Li et al.
RNA (New York, N.Y.), 23(7), 1028-1034 (2017-04-09)
Nonsense-mediated mRNA decay (NMD) is a eukaryotic mRNA degradation pathway involved in surveillance and post-transcriptional regulation, and executed by the concerted action of several trans-acting factors. The SMG1 kinase is an essential NMD factor in metazoans and is associated with
Structural analysis of the yeast Dhh1-Pat1 complex reveals how Dhh1 engages Pat1, Edc3 and RNA in mutually exclusive interactions.
Sharif, H; Ozgur, S; Sharma, K; Basquin, C; Urlaub, H; Conti, E
Nucleic Acids Research null