Merck
N165
Naloxone benzoylhydrazone
solid
Synonim(y):
[(5α)-4,5-Epoxy-3,14-dihydroxy-17-(2-propenyl)morphinan-6-ylidene]hydrazide benzoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H27N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
445.51
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
color
yellow
solubility
DMSO: soluble, H2O: soluble (with the addition of 0.1 N HCl), ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12Oc3c(O)ccc4C[C@H]5N(CC[C@@]1(c34)[C@@]5(O)CC\C2=N/NC(=O)c6ccccc6)CC=C
InChI
1S/C26H27N3O4/c1-2-13-29-14-12-25-21-17-8-9-19(30)22(21)33-23(25)18(10-11-26(25,32)20(29)15-17)27-28-24(31)16-6-4-3-5-7-16/h2-9,20,23,30,32H,1,10-15H2,(H,28,31)/b27-18+/t20-,23+,25+,26-/m1/s1
InChI key
AKXCFAYOTIEFOH-XTNAHFASSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Agonist for κ3 opioid receptors; antagonist for ORL1 and μ opioid receptors.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)