Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Przewidywany termin wysyłki01 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.28
eCl@ss:
32160405
1230,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 października 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
General description
18-aminokwasowy peptyd z końca aminowego mysiej oreksyny-A.
Oreksyna - peptyd kontrolny.
Ostatnio opisano kilka peptydów związanych z zachowaniami żywieniowymi. Oreksyny (Oreksyna-A i Oreksyna-B) to rodzina neuropeptydów podwzgórzowych ulegających selektywnej ekspresji w podwzgórzu (1). Oreksyna-A i Oreksyna-B pochodzą z tego samego prekursora (prepro-oreksyny) poprzez rozszczepienie proteolityczne. Prepro-oreksyna jest peptydem o masie 130 aa z przypuszczalną sekwencją wydzielniczą 33 aa, hydrofobowym rdzeniem, po którym następują reszty z małymi polarnymi łańcuchami bocznymi. Ekspresję wykryto w mózgu i w niewielkim stopniu w jądrach (1). Te neuropeptydy wiążą i aktywują dwa blisko spokrewnione receptory oreksyny - receptory sprzężone z białkiem G (GPCR) OX1R i OX2R.
Ostatnio opisano kilka peptydów związanych z zachowaniami żywieniowymi. Oreksyny (Oreksyna-A i Oreksyna-B) to rodzina neuropeptydów podwzgórzowych ulegających selektywnej ekspresji w podwzgórzu (1). Oreksyna-A i Oreksyna-B pochodzą z tego samego prekursora (prepro-oreksyny) poprzez rozszczepienie proteolityczne. Prepro-oreksyna jest peptydem o masie 130 aa z przypuszczalną sekwencją wydzielniczą 33 aa, hydrofobowym rdzeniem, po którym następują reszty z małymi polarnymi łańcuchami bocznymi. Ekspresję wykryto w mózgu i w niewielkim stopniu w jądrach (1). Te neuropeptydy wiążą i aktywują dwa blisko spokrewnione receptory oreksyny - receptory sprzężone z białkiem G (GPCR) OX1R i OX2R.
Application
Peptyd blokujący dla AB3098.
Optymalne stężenie robocze musi zostać określone przez użytkownika końcowego.
Optymalne stężenie robocze musi zostać określone przez użytkownika końcowego.
Physical form
Płyn w PBS, pH 7,5
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| technique(s) inhibition assay: suitable (peptide) | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) inhibition assay: suitable (peptide) |
| biological source mouse | biological source rat | biological source human | biological source rat |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?