Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C123H212N44O35S1
Masa cząsteczkowa:
2899.34
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥72%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
General description
Biochem/physiol Actions
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?