Przejdź do
SML2879
TCS OX2 29 HCl
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(2S)-1-(3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-2(1H)-isoquinolinyl)-3,3-dimethyl-2-[(4-pyridinylmethyl)amino]-1-butanone HCl, (2S)-2-(4-Pyridylmethylamino)-1-(6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-yl)-3,3-dimethylbutan-1-one HCl, TCS OX 229, TCS OX2 29, TCS-OX2-29, TCS-OX229, TCS-orexin 2-29
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
343,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H31N3O3 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
397.51 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
343,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: ≥2.0 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
N2(CCc3c(cc(c(c3)OC)OC)C2)C(=O)[C@@H](NCc1ccncc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C23H31N3O3/c1-23(2,3)21(25-14-16-6-9-24-10-7-16)22(27)26-11-8-17-12-19(28-4)20(29-5)13-18(17)15-26/h6-7,9-10,12-13,21,25H,8,11,14-15H2,1-5H3/t21-/m1/s1
InChI key
COFVZFLCAOUMJT-OAQYLSRUSA-N
Biochem/physiol Actions
A potent and selective orexin 2 receptor antagonist for studying Ox2R physiological functions both in cultures and in mice and rats in vivo.
TCS OX2 29 or TCS-OX2-29 is a potent and selective orexin 2 receptor (Ox2R, Ox2-R, Ox-2-R) antagonist (IC50 = 40 nM/Ox2R, >10 μM/Ox1R) with little potency toward 50 other receptors, ion channels, and transporters tested (<30% inhibition at 10 μM). TCS OX2 29 is widely used for elucidating various physiological functions mediated by Ox2R both in cultures and in mice and rats in vivo.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0245SML0229SML2692
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: ≥2.0 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL at warmed to 60 °C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)