ABT1838
Anti-Claudin-16
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Paracellin-1, PCLN-1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
canine, human
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CLDN16(10686)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Inhibits Activity/Function: A representative lot blocked Clathrin-mediated endocytosis in MDCK cells (Muller, D., et. al. (2006). J Clin Endocrinol Metab. 91(8):3076-9).
Cell Structure
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: A 1:25 dilution of this antibody detected Claudin-16 in Madin-Darby Canine Kidney Epithelial (MDCK) cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash