Kluczowe dokumenty
ABN1640
Sigma-Aldrich
Anty-Prodynorfina/Leumorfina (dynorfina B29)
serum, from rabbit
Synonim(y):
Preproenkephalin-B, Proenkephalin-B, Beta-neoendorphin-dynorphin, Leumorphin, Dynorphin B-29
Wybierz wielkość
50 μL
1680,00 zł
1680,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μL
1680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1680,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDYN(5173)
rat ... Pdyn(29190)
Opis ogólny
Proenkefalina-B (UniProt P06300; znana również jako beta-neoendorfina-dynorfina, preprodynorfina) jest kodowana przez gen Pdyn (identyfikator genu 29190) u szczurów. Proenkefalina B jest opioidowym hormonem polipeptydowym zaangażowanym w transdukcję sygnału chemicznego i komunikację komórkową. Prodynorfina jest podstawowym budulcem endorfin, przekaźników chemicznych w mózgu, które wydają się najbardziej zaangażowane w przewidywanie i odczuwanie bólu oraz tworzenie głębokich więzi emocjonalnych krytycznych dla uczenia się i pamięci. Prodynorfina jest produkowana z peptydem sygnałowym (a.a. 1-21) i sekwencją propeptydową (a.a. 22-163). Po usunięciu sekwencji sygnałowej i propeptydowej białko jest dalej przetwarzane przez rozszczepienia proeolityczne, tworząc alfa-neoendorfinę (a.a. 166-175), beta-neoendorfinę (a.a. 166-174), dużą dynorfinę (a.a. 202-233; Big Dyn), dynorfinę A (1-17) (a.202-218; Dyn-A17; Dynorfina A); Dynorfina A(1-13) (a.a. 202-214), Dynorfina A(1-8) (a.a. 202-209), Leu-enkefalina (a.a. 202-206 & 221-225), Leumorfina (Dynorfina B-29; a.a. 221-248) i Rimorfina (a.a. 221-233; Dynorfina B; Dyn-B; Dynorfina B(1-13)).
Specyficzność
Ta poliklonalna surowica odpornościowa rozpoznaje preproenkefalinę-B (a.a. 1-248 sekwencji szczura), proenkefalinę-B (a.a. 22-248 sekwencji szczura) i leumorfinę/dynorfinę B-29 (a.a. 221-248 sekwencji szczura), ale nie inne peptydy pochodzące od proenkefaliny-B.
Immunogen
Epitop: Peptyd leumorfiny.
Liniowy peptyd odpowiadający C-końcowej sekwencji szczurzej leumorfiny (dynorfiny B-29).
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło leumorfinę (dynorfinę B29) w 10 µg lizatu ludzkiej tkanki mózgowej.
Anti-Prodynorphin Antibody jest przeciwciałem przeciwko Leumorphin (dynorphin B29) do stosowania w Western Blotting.
Jakość
Evaluated by Western Blotting in rat brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected prodynorphin in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
~36/3,5 kDa obserwowane. Obliczono 28,08/28,06/28,39 kDa (preproenkefalina-B szczura/myszy/człowieka), 25,85/25,76/26,28 kDa (proenkefalina-B szczura/myszy/człowieka), 3,320/3,320/3,352 kDa (leumorfina szczura/myszy/człowieka). W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1